Läs mer
Elektrolyt KCl mättad med AgCl, Mettler Toledo™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Elektron. 3 mol/L KCl Sat AgCl, 6x250 ml |
| Förpackning | 6x 250 mL |
| pH-intervall | 6 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Form | Vätska |