Läs mer
Kaliumkloridelektrolytstandardlösning, 3M , Chem-Lab
Beskrivning
När den inte används ska glasspetsen på en elektrod hållas våt för att undvika uttorkning av det pH-avkännande membranet, vilket urholkar elektrodens reaktionstid. Elektroder förvaras bäst med spetsen nedsänkt i bryggelektrolyten (KCl 3M ). De flesta elektroder har ett skyddslock som kan fyllas med denna lösning innan de placeras.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7447-40-7 |
| Odör | Luktfritt |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | ClK |
| Koncentration | 224g KCl per 1L H2O |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Färg | Färglös |
| pH | >7 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| Visa mer |