Läs mer
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 elektrolytlösning
Beskrivning
Att mäta med jonselektiva elektroder (ISE) är det enklaste och mest prisvärda sättet att bestämma jonkoncentrationen. ISE kräver dock noggrann hantering och användning av rätt lösningar. Det är viktigt att fylla referenselektroden för varje ISE med den rekommenderade elektrolytlösningen. Rätt elektrolyt kommer att minimera kopplingspotentialer och ge optimal temperatur och tidsrespons.
- Rekommenderas för användning med ISE-halvceller i DX-serien
- Används för bestämning av ammonium, kalium och nitrat
- Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder
- Elektrolyten måste fyllas på eller bytas ut regelbundet för god elektrodprestanda
- Finns i 25 ml och 250 ml flaskor och en 6x 250 ml bulkförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 1 mol/L KNO 3 |
| Beskrivning | Elektrolyt 1 mol/L KNO3, 25mL |
| För användning med (utrustning) | DX Serie ISE Half Cell |
| Typ | ISE Bridge-elektrolytlösning |
| Typ av fyllningslösning | 1 M KNO3; 25 ml, elektrolyt |
| pH-intervall | 6 |
| Kvantitet | 25 ml |