Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyt för referenselektroder 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL
Produktkod. 10722712
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722712 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 10722712 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51350074
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mettler Toledo™ Elektrolyt för referenselektroder 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL kan användas för att fylla din elektrod med korrekt och färsk elektrolyt för exakt mätning.
  • För användning med pH- och ORP-elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sammansättning 3 mol/L KCl Sat AgCl
Beskrivning Elektrolyt 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL
För användning med (applikation) pH, ORP
Förpackning 250 mL
Kvantitet 250 ml