Läs mer
Elektrolytlösning, LiCl, Mettler Toledo™
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
180ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | ≤100°C |
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Lösningstyp | Electrolyte |
| Formulering | 90 to 95% Ethanol; Ethyl alcohol, 5 to 7.5% Lithium chloride , 1 to 2.5 butanone; Ethyl methyl ketone |
| Odör | Alcoholic |
| Förpackning | 6x 30 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone