Läs mer
WTW™ Elektrolyt för galvaniska syresensorer
pH-intervall:
12,4 (vid 20 °C)
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
- Elektrolyt för galvaniska syresensorer
- För användning med galvaniska syresensorer StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ och MPP-350 DO-modul
- Innehåller 1 flaska med 50 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 3 mol/L |
| För användning med (utrustning) | Galvaniska syresensorer StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ och MPP-350 DO Modul |
| Typ | Elektrolyt |
| Typ av fyllningslösning | Elektrolyt |
| Inkluderar | 1 flaska med 50 ml |
| Förpackning | 5 2 oz. (5 x 60 ml) Flaskor |
| pH-intervall | 12,4 (vid 20 °C) |
| Visa mer |