Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraktionsvärmare/Omrörare
Produktkod. 15828124
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15828124 1000 ml
1 options
Produktkod. 15828124 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0307646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53000.00 SEK
    41998.01 SEK / Paket med 1
    Save 11001.99 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
SHM-200-seriens flerpositionsextraktionsvärmare/omrörare tillåter att vätskor med olika kokpunkter värms upp och/eller rörs om bredvid varandra.
  • Rör om eller värm dina lösningar samtidigt i varje position.
  • Rymmer kolvkapaciteter från 100 till 1000 ml.
  • Unikt ventilerat luftflöde säkerställer att fodralet förblir ''svalt att ta i''.
  • Den robusta konstruktionen tillåter kontinuerlig drift av mantlarna som krävs av rutinmässiga extraktionstester.
  • Det är enkelt att reglera värmen på dessa utsugsmantlar med flera lägen med hjälp av de inbyggda elektroniska kontrollerna.
  • Enheterna accepterar rundbottnade kolvar från 100 till 1000 ml.
  • Välj en extraktionsvärmare/omrörare beroende på storleken på din kolv.
  • Extraktionsvärmare har en oberoende värmare per mantel, vilket gör att vätskor med olika kokpunkter kan värmas bredvid varandra.
  • Varje värmare har sin egen kontrollratt och på/av-indikatorlampa och kan nå upp till en maximal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
  • Använd magnetomröraren för att blanda provet under uppvärmning.
  • Omrörningshastigheterna kan ställas in mellan 50 och 1000 rpm.
  • Modellerna med tre lägen har en omrörarkontroll för alla tre mantlarna.
  • Modellerna med sex lägen har två omrörningskontroller; en för varje uppsättning av tre mantlar.
  • Den nedre delen av enheten som innehåller styrutrustningen är säkert separerad från de övre värmeelementen av ett välventilerat luftutrymme.
  • Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
  • Pulverlackerade aluminiumytor och topplock av polypropen säkerställer god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
Specifikationer
Kapacitet 1000 ml (33,8 oz.)
Design 6 positioner
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Djup (engelska) 11,25 tum
Djup (metriskt) 28.575 cm
Diameter (metrisk) Inre 136 mm
För användning med Kolvar
Höjd (engelska) 5,125 tum.
Höjd (metrisk) 13.0175 cm
Längd (metrisk) 144.78 cm
Spänning 230 V
Produkttyp Extraktionsvärmare/omrörare
Temperatur (metrisk) 450 °C
Amperage 3,15 A
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Temperatur (engelska) 842 °F