Läs mer
Fisherbrand™ Elektronisk balans
Produktkod. 15979345 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Förpackningsstorlek
15979345 2200 g FPOS2201 Varje
15959345 220 g FPOS222 Varje
15969345 620 g FPOS622 Varje
15989345 4200 g FPOS4201 Varje
15999345 6200 g FPOS6201 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15979345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5255.00 SEK
    2235.04 SEK / Paket med 1
    Save 3019.96 SEK
    57% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Elektronisk våg utformad för att hantera en mängd olika vägningsapplikationer med funktioner som snabb stabiliseringstid, överbelastningsskydd med fyra gånger den nominella kapaciteten och enkel användning.
  • Viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Kapacitet 2200 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.100000 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet 0.200000 g
Modell FPOS2201
Repeterbarhet 0.100000 g
Stabiliseringstid 1 000 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Garanti 2 år
Vägningslägen Carat, Grain, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Pound:Ounce
Mått (D x B x H) 230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 tum)
Bredd (engelska) Pan 7,5 tum
Bredd (metrisk) panorering 190 mm
Djup (engelska) Pan 5,7 tum.
Djup (metrisk) panorering 144 mm
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg