Läs mer
Fisherbrand™ Elektronisk balans
Produktkod. p-7182090 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15959345
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Elektronisk våg utformad för att hantera en mängd olika vägningsapplikationer med funktioner som snabb stabiliseringstid, överbelastningsskydd med fyra gånger den nominella kapaciteten och enkel användning.
  • Viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Kapacitet 220 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.010000 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet 0.020000 g
Modell FPOS222
Repeterbarhet 0.010000 g
Stabiliseringstid 1 000 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Garanti 2 år
Vägningslägen Carat, Grain, Gram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight
Mått (D x B x H) 230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 tum)
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg