Läs mer
OHAUS™ Elektronisk balans - NVT-serien
Produktkod. 16315125 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
16315125 NVT6201 Varje
16313488 NVT12000 -
16474529 NV2201 -
16620643 NV222 -
16660304 NV422 -
16670304 NV622 -
16680304 NV221 -
16690304 NV621 Varje
16600314 NV1201 -
16610314 NVT2201 -
16620314 NVT4201 -
16630314 NVT2200 -
16640314 NVT6200 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 16315125 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30456391
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Bärbara multifunktionsvågar som lämpar sig för daglig vägning
  • Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Beskrivning Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar
Kapacitet 6200.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.1000 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Linjäritet 0.2000 g
Modell NVT6201
Repeterbarhet 0.2000 g
Stabiliseringstid 1.500 s
Vägningslägen Carat, Grain, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pund,& Pund: Uns
Mått (L x B x H) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Längd (engelska) 9,80 tum.
Längd (metrisk) 250.00 mm
Bredd (engelska) 9,50 tum.
Bredd (engelska) Pan 9.100 tum.
Bredd (metrisk) 240.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 230.000 mm
Höjd (engelska) 2,90 tum.
Höjd (metrisk) 74.000 mm
Djup (engelska) 9,80 tum.
Djup (engelska) Pan 6.900 tum.
Djup (metriskt) 250.00 mm
Djup (metrisk) panorering 174.000 mm
Vikt (engelska) 3.300 lb.
Vikt (metrisk) 1.500 kg
Elektriska krav AC adapter (ingår) eller 4 C-batterier (ingår ej)