Läs mer
OHAUS™ Elektronisk balans - NVT-serien
Produktkod. 16640314 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16640314
Brand: OHAUS™ 30456393
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärbara multifunktionsvågar som lämpar sig för daglig vägning
  • Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Beskrivning Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar
Kapacitet 6200.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 1.0000 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Linjäritet 2.0000 g
Modell NVT6200
Repeterbarhet 1.0000 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vägningslägen Carat, Grain, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pund,& Pund: Uns
Mått (L x B x H) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Längd (engelska) 9,80 tum.
Längd (metrisk) 250.00 mm
Bredd (engelska) 9,50 tum.
Bredd (engelska) Pan 9.100 tum.
Bredd (metrisk) 240.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 230.000 mm
Höjd (engelska) 2,90 tum.
Höjd (metrisk) 74.000 mm
Djup (engelska) 9,80 tum.
Djup (engelska) Pan 6.900 tum.
Djup (metriskt) 250.00 mm
Djup (metrisk) panorering 174.000 mm
Vikt (engelska) 3.300 lb.
Vikt (metrisk) 1.500 kg
Elektriska krav AC adapter (ingår) eller 4 C-batterier (ingår ej)