Beskrivning
- Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
- Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
- Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör) |
| Beskrivning | Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar |
| Kapacitet | 620.00 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.1000 g |
| För användning med (applikation) | Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning |
| Linjäritet | 0.2000 g |
| Modell | NV621 |
| Repeterbarhet | 0.1000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Visa mer |