Läs mer
OHAUS™ Elektronisk balans - PR Serie
Produktkod. 16690314 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
16690314 PR423 -
16357575 PR224 -
16381678 PR4202/E -
16389386 PR4202 -
16506244 PR2202/E -
16516244 PR2202 Varje
16680294 PR124/E -
16670294 PR124 -
16690294 PR224/E -
16600304 PR223/E -
16680314 PR223 -
16610304 PR423/E -
16620304 PR523/E -
16600324 PR523 -
16630304 PR1602/E -
16610324 PR1602 -
16640304 PR4201/E -
16620324 PR4201 -
16650304 PR6201/E Varje
16630324 PR6201 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 16690314 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30492731
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för rutinvägningsapplikationer på din arbetsplats
  • De PR är utrustad med 3 väsentliga vägningslägen, RS-232-anslutning för dataöverföring och lagring, och intern kalibrering (i utvalda modeller), vilket gör den idealisk för rutinmässiga vägningsapplikationer.
  • Utrustad med en lättläst, ljus bakgrundsbelyst display och ett enkelt användargränssnitt PR är otroligt lätt att använda, nästan ingen utbildning krävs.
  • PR:s lilla fotavtryck sparar skrivbordsutrymme samtidigt som den ger en stor vägningsyta. De PR är hållbart konstruerad och har en panna i rostfritt stål som tål daglig användning på arbetsplatsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232 (en port ingår)
Beskrivning Användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, autotara, auto-dim, användarvalbara spankalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt- och användar-ID:n, indikator för överbelastning/underbelastning av programvara, stabilitetsindikator
Kapacitet 420.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.0010 g
För användning med (applikation) Grundläggande vägning, delarräkning, procentvägning
Linjäritet 0.0020 g
Modell PR423
Repeterbarhet 0.0010 g
Stabiliseringstid 2.000 s
Vägningslägen Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton,& Spannmål
Mått (L x B x H) 51.000 x 39.000 x 53.000 cm
Längd (engelska) 12.50 tum.
Längd (metrisk) 317.00 mm
Bredd (engelska) 7,90 tum.
Bredd (metrisk) 201.00 mm
Höjd (engelska) 11,90 tum.
Höjd (metrisk) 303.000 mm
Djup (engelska) 12.50 tum.
Djup (metriskt) 317.00 mm
Vikt (engelska) 10.000 lb.
Vikt (metrisk) 4.500 kg
Elektriska krav AC Adapter (ingår)