Läs mer
Hirschmann™ Solarus™ Elektronisk byrett
Produktkod. 10093991
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10093991 50 ml Varje
10205991 20 ml Varje
11632249 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10093991 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9392050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16479.16 SEK
    12487.94 SEK / Paket med 1
    Save 3991.22 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Digital, solcellsdriven display för enkel avläsning av titreringsresultat. Hög noggrannhet med dubbeltätande PTFE-sammansatt kolv.
  • För känslig manuell titrering
  • Medietransporterande delar kan ångsteriliseras vid 121 °C
  • Fri rotation
  • Mediarecirkulationssystem för enkel och snabb ventilering utan reagensförlust
  • Solpaneler är strömförsörjningen för skärmen
  • Använd inom ett temperaturområde på 4 °C till 50 °C
  • Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Tolerans ±0,20 ml
Typ Elektronisk Buret