Läs mer
Hirschmann™ Solarus™ Elektronisk byrett
Produktkod. 10205991
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10205991 20 ml Varje
11632249 10 ml Varje
10093991 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205991 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9392020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16044.00 SEK
    11893.28 SEK / Paket med 1
    Save 4150.72 SEK
    25% Av
I lager
Digital, solcellsdriven display för enkel avläsning av titreringsresultat. Hög noggrannhet med dubbeltätande PTFE-sammansatt kolv.
  • För känslig manuell titrering
  • Medietransporterande delar kan ångsteriliseras vid 121 °C
  • Fri rotation
  • Mediarecirkulationssystem för enkel och snabb ventilering utan reagensförlust
  • Solpaneler är strömförsörjningen för skärmen
  • Använd inom ett temperaturområde på 4 °C till 50 °C
  • Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Material Glas
För användning med (applikation) Miljöfältarbete, analys av mat eller dryck, allmän kemi, industriella titreringar, tillämpningar för rening av avloppsvatten
Tolerans ±0,20 ml
Typ Elektronisk Buret
Klass Klass A
Certifikat och efterlevnad ASTM E287, DIN EN ISO 385