Läs mer
Hirschmann™ Solarus™ Elektronisk byrett
Beskrivning
- För känslig manuell titrering
- Medietransporterande delar kan ångsteriliseras vid 121 °C
- Fri rotation
- Mediarecirkulationssystem för enkel och snabb ventilering utan reagensförlust
- Solpaneler är strömförsörjningen för skärmen
- Använd inom ett temperaturområde på 4 °C till 50 °C
- Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Inkluderar | Manuell rotation och PC-anslutning |
| Typ | Elektronisk Buret |