Läs mer
Fisherbrand™ Electronic Crimping Tools, Handheld, Battery
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
11 mm elektronisk krymptång
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Electronic Crimper
- 110 - 240V
- Electronic
- Steel/plastic
- Crimper
- Adjustable
- For Aluminum/Steel caps
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 11 mm elektronisk krymptång |
| Diameter (metrisk) Cap | 11 mm |
| Material | Plastic, Steel |