Läs mer
Macherey-Nagel™ Elektronisk decapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
För användning med (utrustning):
För 11 mm aluminium Crimp Caps
För 20 mm aluminium Crimp Caps
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Typ | Elektronisk decapper |
| För användning med (utrustning) | För 11 mm aluminium Crimp Caps |