Läs mer
La-Pha-Pack GmbH Electronic Handheld Crimper for 13 mm Flip-Off Caps
Produktkod. 16326218 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Crimp Caps (13 mm)
Produktkod. För användning med (utrustning)
16326218 Crimp Caps (13 mm)
1 options
Produktkod. 16326218 Leverantör La-Pha-Pack GmbH Leverantörsnummer 60180ECR13FO
Beräknad leverans: 12-11-2026
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
  • Electronic Handheld Crimper
  • For use with 13 mm Crimp Caps
  • Fully rechargeable lithium ion battery
  • Universal power supply/recharger
  • International plug adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Crimper Jaw
För användning med (utrustning) Crimp Caps (13 mm)
Batterityp Lithium-ion
Diameter (metrisk) 13 mm
Inkluderar Power Supply/Recharger, and International Plug Adaptors