Läs mer
Macherey-Nagel™ Elektroniskt högeffektspressverktyg
Produktkod. 12868595 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Storlek:
11 mm, 20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12868595 11 mm, 20 mm Varje
1 options
Produktkod. 12868595 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 735700
I lager
  •  Krimpning och avledningshuvuden köps separat
Specifikationer
Antal per förpackning 1 vardera
Drift Automatiserad
Typ Elektroniskt högeffektspressverktyg
För användning med (utrustning) För alla 11 mm och 20 mm Crimp Caps
Storlek 11 mm, 20 mm