Beskrivning
- Skapar ett mångsidigt doseringssystem som fungerar enligt principen om positiv förskjutning
- Kan pipettera vilken vätska som helst samtidigt som högsta standarder för exakta resultat upprätthålls
- Höghastighetsdispensering med motoriserad kolv
- Automatisk Combitip™ advanced™ spetsigenkänning
- Utkast med en knappspets
- Volymomfängelse från 1 μl till 50 ml
- Litumjonbatteri
- Upplyst display
- Innehåller 2 Combitips advanced™ samlingspaket
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Partispecifikt certifikat |
| Kompatibla tips | Combitips Advanced |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Kombispets |
| Material | Polypropen |
| Modell | E3x |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |