Läs mer
Eppendorf™ Electronic Multipette™ BASIC-Trade-In Dispenser
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200132155 Handla allt Eppendorf Produkter
Modell:
E3
E3x
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15441920
Brand: Eppendorf™ 4987000339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Creates a versatile dispensing system with one button tip ejection
  • Creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle
  • Capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results
  • High speed dispensing with motorized piston
  • Automatic Combitip™ advanced™ tip recognition
  • One button tip ejection
  • Volume range from 1μl to 50mL
  • Li-ion battery
  • Illuminated display
  • Includes 2 Combitips advanced™ assortment packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot Specific Certificate
Kompatibla tips Combitips Advanced
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Natural
Disponibel Reusable
För användning med CombiTip
Material Plastic
Modell E3
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Step-based
Sterilitet Non-sterile
Typ Motorized Repetitive Dispensing Pipettor
Volym (metrisk) 1 μL to 50 mL
Inkluderar E3 Multi Dispensing Range
Pluggtyp AU/EU/GB/US
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/240 V