Läs mer
Ebro Electronic™ TPX 330 Sond
Produktkod. 10717093
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till 500 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
10717093 -100 °C till 500 °C
1 options
Produktkod. 10717093 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 13415439
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sond för TFX 430/GFX 460
PT 100, 4 ledare klass A, Lemo storlek 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktivet 2011/65/EU; Elektromagnetisk kompatibilitetsföreskrifter 2016 BS EN 61326-1:2013; Begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i bestämmelser om elektrisk och elektronisk utrustning 2012; EN 13485
Diameter (metrisk) sond 8 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Applikationer: Laboratorie, temperaturövervakning, mätning av luft, vätskor, sega ämnen, aggressiva medier och ytor, Processövervakning
Höjd (metrisk) 54 mm
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Längd (metrisk) 355 mm
Material Rostfritt stål och plast, Plastic
Modell TFX 430 & TPX 330
Sondtyp PT 100 klassskyddad
Upplösning 0,01 °C från− 10,00°C till 199,99 °C, 0,1 °C återstående intervall
Vikt (metrisk) 0.4 kg
Produkttyp Sond
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 500 °C
För användning med (utrustning) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330, TFX 430
Bredd (metrisk) 162 mm