Läs mer
Thermo Scientific™ Elektroniska flaskkrympare och -avkrympare
Produktkod. 16346218 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
11 mm
13 mm
20 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16346218 13 mm
16336218 11 mm
16356218 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16346218 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180ECRH13KIT
Beräknad leverans: 05-11-2026
Sätt på eller ta av krympflaskans förseglingar med hög säkerhet för provet och en enkel knapptryckning med dessa elektroniska flaskkrympare och -avkrympare.
Sätt på eller ta av krympflaskans förseglingar med hög säkerhet för provet med en enkel knapptryckning. Thermo Scientific™ elektroniska flaskkrympare och -avkrympare finns tillgängliga som handhållna och kraftfulla modeller för krympflasklock på 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm.
Meddelandefönstret på den elektroniska krymparen tillhandahåller all viktig information direkt, exempelvis:
  • Den faktiska krympkraften
  • Ett felmeddelande efter en felaktig krympningsprocess
  • Statistik och logg över senaste krympningsresultat
  • På det språk du väljer (engelska, kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska, italienska, koreanska)
Dessa elektroniska flaskkrympare har även justerbara inställningar för bästa krympresultat och en motor med förlängd hållbarhet och utan partikelutsläpp.
Elektroniska högeffektskrympare
  • Rekommenderas för lock av stål eftersom det ger högsta krympningskraft oberoende batteriladdningsstatusen
  • En 12-volts likströmskälla med nätsladd medföljer
  • Kiten innehåller krympnings- och avkrympningshuvuden, de finns också tillgängliga separat
  • Kan användas som en handhållen enhet
  • Valfri justerbar tillbehörsbas för extra bekvämlighet
Elektroniska handhållna krympare och avkrympare
  • För krympning av flaskor med aluminium-, tryckavlastnings- och bimetalllock
  • Batteriladdningsikonen på färgskärmen ändras till röd när batteriet är lågt
  • Ett fullt laddningsbart litiumjonbatteri och en universell strömförsörjning/laddare med internationella adapterkontakter medföljer
Maximerad säkerhet för provet med elektroniska krympverktyg
  • Krympning och avkrympning av flaskor kan utföras på de flesta provbrickorna.
  • Urvalet av krympningshuvuden inkluderar även särskilda krympningshuvuden för snäpplock på 13 mm och 20 mm, fler specialerbjudanden finns tillgängliga på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Rör med 13 mm krymplock
Avkapslingsformat Elektronisk - manuell/programmerbar
Beskrivning Kit med 13 mm elektronisk kraftfull krympare
Inkluderar Elektroniskt högeffektsverktyg, 12 volt likströmsförsörjning med nätsladd, 13 mm krympningshuvud, 13 mm avkrympningshuvud
Drift Programmerbar eller manuell handhållen användning
För användning med (utrustning) 13 mm lock av aluminium, bimetall och stål
Storlek 13 mm