Läs mer
Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 horisontellt gelsystem
Produktkod. 12932591 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Horisontellt gelelektroforessystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12932591 Horisontellt gelelektroforessystem Varje
1 options
Produktkod. 12932591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4240.00 SEK
    3842.72 SEK / Paket med 1
    Save 397.28 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för analys av polymorfismer med upp till 96 PCR-fragmentlängder laddade från mikroplattor med 96 brunnar eller termiska cyklerblock. Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 horisontellt gelsystem har en 10 x 12 cm gelbricka och ett kamblock med 96 brunnar som motsvarar standardkonfigurationen för mikroplattor.
MultiSUB horisontella gelelektroforessystem kombinerar ekonomisk buffert- och gelförbrukning utan att kompromissa med upplösning och separationshastighet. Läcksäker gjutning förenklas med hjälp av gjutdammar, medan den ultrakompakta storleken minimerar kraven på bänkutrymme.
MultiSUB Midi 96 är idealisk för högkapacitetselektrofores av PCR-produkter eller prover som innehåller ett litet antal DNA-band. Midi 96-formatet kan ta emot prover från en standardmikroplatta med 96 brunnar, med direktladdning med 8-kanalspipetter. Brunnarnas förskjutna layout tillåter en maximal körlängd på 1,8 cm per brunn, vilket resulterar i förbättrad separation.
  • Designad för att ladda DNA-prover från flerväggsplattor
  • Idealisk för elektrofores med hög genomströmning
  • Genomsnittlig körtid är bara 15 till 30 minuter
  • Direkt mikroplattformat för enkel körfältsidentifiering
  • Flerkanaliga pipettkompatibla kammar för snabbladdning
  • Inkluderar MultiSUB Midi96 tank/lock/elektrodenhet, 10 x 12 cm UV-bricka, kamblock (12 x 8-prov, 1 mm tjocka kammar), gjutdammar
Specifikationer
Färg Blått lock, klar tank, vit block/röd kam, röd/svart elektroder
För användning med (applikation) Elektrofores med hög genomströmning
För användning med (utrustning) 8 kanalspipetter, 96-brunnars plattor
Typ Horisontellt gelelektroforessystem
Gelens mått 10 x 12 cm
Inkluderar MultiSUB Midi96 tank/lock/elektrodenhet, 10 x 12 cm UV-bricka, kamblock (12 x 8-prov, 1 mm tjocka kammar), gjutdammar
Material Formsprutad plast
Antal Wells 96 prover plus 1 markörbana
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm (kammar)
Volym (metrisk) 300 ml (buffert)
Mått (L x B x H) 22 x 12,5 x 9 cm (8,66 x 4,92 x 3,54 tum)