Beskrivning
- För användning med kompressorkylda inkubatormodellerna 450 och 750
- Rutnätsmönster möjliggör luftflöde
- Tillverkad av elektropolerat rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modeller 450 och 750 Ugnar |
| Typ | Rutnät |
| Material | Rostfritt stål |