Läs mer
BTX™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Beskrivning
- Kyvetter och säkerhetsställ skyddar både användare och prov
- Kompatibel med många kommersiellt tillgängliga elektroporatorer
- Kyvetterna är gjutna med inbäddade polerade aluminiumelektroder och gammabestrålade för garanterad sterilitet
- BTX™ kyvetter kan få höga fältstyrkor upp till 25,0 kV/cm
- Tre elektrodgapstorlekar finns tillgängliga, 1 mm för bakterier och jäst, 2 mm för alla celltyper och 4 mm för däggdjursceller
- Runda kyvettlock är läckagesäkra och möjliggör snabb och enkel borttagning med ett finger
- Ett 20-läges kyvettställ finns - måste beställas separat
- BTX™ engångskyvetter Plus kräver inget underhåll
- Kassera bara försiktigt efter användning
För 10 och 50 förpackningar är kyvetterna individuellt inslagna i en förpackning som innehåller en engångskyvett och en steril överföringspipett, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt avlägsnande av provet efter elektroporering.
För bulkförpackningar är kyvetterna förpackade i 24 påsar innehållande 100 kyvetter per påse utan överföringspipetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Elektroporations-Cuvette |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 90μ L |
| Material | Polerad aluminium |
| Stängningsfärg | Grå |
| Inkluderar | 50 x individuellt inslagna kyvetter, steril pipett för att ta bort provet efter elektroporering |
| Kvantitet | 50-pack |
| Bredd (metrisk) Gap | 1 mm |
| För användning med (utrustning) | BTX Generatorer, BIORAD Gene Pulser och Micro Pulser Systems |
| Visa mer |