Läs mer
BTX™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Beschreibung
- Kyvetter och säkerhetsställ skyddar både användare och prov
- Kompatibel med många kommersiellt tillgängliga elektroporatorer
- Kyvetterna är gjutna med inbäddade polerade aluminiumelektroder och gammabestrålade för garanterad sterilitet
- BTX™ kyvetter kan få höga fältstyrkor upp till 25,0 kV/cm
- Tre elektrodgapstorlekar finns tillgängliga, 1 mm för bakterier och jäst, 2 mm för alla celltyper och 4 mm för däggdjursceller
- Runda kyvettlock är läckagesäkra och möjliggör snabb och enkel borttagning med ett finger
- Ett 20-läges kyvettställ finns - måste beställas separat
- BTX™ engångskyvetter Plus kräver inget underhåll
- Kassera bara försiktigt efter användning
För 10 och 50 förpackningar är kyvetterna individuellt inslagna i en förpackning som innehåller en engångskyvett och en steril överföringspipett, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt avlägsnande av provet efter elektroporering.
För bulkförpackningar är kyvetterna förpackade i 24 påsar innehållande 100 kyvetter per påse utan överföringspipetter.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Elektroporations-Cuvette |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 800μ L |
| Material | Polerad aluminium |
| Stängningsfärg | Gult |
| Inkluderar | 10 x individuellt inslagna kyvetter, steril pipett för att ta bort provet efter elektroporering |
| Kvantitet | 10-pack |
| Bredd (metrisk) Gap | 4 mm |
| För användning med (utrustning) | BTX Generatorer, BIORAD Gene Pulser och Micro Pulser Systems |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.