Läs mer
BTX™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Produktkod. p-7222375
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredd (metrisk) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Stängningsfärg:
Blått
Grå
Gult
Kvantitet:
10-pack
100/förpackning, 25-förpackning
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2400
Paket med 50
Produktkod. 15477270
Brand: BTX™ 450134
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elektroporation Cuvettes Plus™ för användning vid elektroporering och elektrofusion av bakterier, jäst, insekter, växter och däggdjursceller.
  • Kyvetter och säkerhetsställ skyddar både användare och prov
  • Kompatibel med många kommersiellt tillgängliga elektroporatorer
  • Kyvetterna är gjutna med inbäddade polerade aluminiumelektroder och gammabestrålade för garanterad sterilitet
  • BTX™ kyvetter kan få höga fältstyrkor upp till 25,0 kV/cm
  • Tre elektrodgapstorlekar finns tillgängliga, 1 mm för bakterier och jäst, 2 mm för alla celltyper och 4 mm för däggdjursceller
  • Runda kyvettlock är läckagesäkra och möjliggör snabb och enkel borttagning med ett finger
  • Ett 20-läges kyvettställ finns - måste beställas separat
  • BTX™ engångskyvetter Plus kräver inget underhåll
    • Kassera bara försiktigt efter användning
För 10 och 50 förpackningar är kyvetterna individuellt inslagna i en förpackning som innehåller en engångskyvett och en steril överföringspipett, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt avlägsnande av provet efter elektroporering.
För bulkförpackningar är kyvetterna förpackade i 24 påsar innehållande 100 kyvetter per påse utan överföringspipetter.
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Typ Elektroporationskyvett
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 90μ L
Material Polerad aluminium
Stängningsfärg Grå
Inkluderar 10 x individuellt inslagna kyvetter, steril pipett för att ta bort provet efter elektroporering
Kvantitet 10-pack
Bredd (metrisk) Gap 1 mm
För användning med (utrustning) BTX Generatorer, BIORAD Gene Pulser och Micro Pulser Systems
För användning med (applikation) Elektroporering av bakterier och jäst