Läs mer
BTX™ Flatpack Elektroporationskammare
Storlek (metrisk) Gap:
0.56 mm
1.83 mm
Volym (metrisk):
80μ L
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Tre modellstorlekar tillgängliga
- Individuellt förpackad, gammasteriliserad
- 50 Pk
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Bakterietransformation, jästtransformation, stamcellstransfektion |
| För användning med (utrustning) | AgilePulse Max, ECM630, ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ Generator |
| Material | Rostfritt stål, Mylar Plast |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Flatpack Kammare |
| Elektroporationskammaren | Kan användas i säkerhetsställ för Flatpack Chambers (47-0208 och 47-0209). |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Storlek (engelska) Gap | 0,072 tum. |
| Storlek (metrisk) Gap | 1.83 mm |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| Visa mer |