Läs mer
BTX™ Elektroporationskammare: Petriskålelektrod
Anslutningstyp:
Banankablar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Används med en 100 mm petriskål som fungerar som elektroporeringskammare
- Kompatibel med BTX Elektroporationssystem som t.ex Gemini X2 och ECM 2001+
- 2 mm gapstorlek
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Vidhäftande däggdjurscelltransfektioner, växtvävnadscelltransfektioner |
| För användning med (utrustning) | BTX ECM 830, ECM 630, Gemini X2, ECM 2001+ Generator |
| Material | Rostfritt stål |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Spänning | 2000 V |
| Beskrivning | Petriskålselektrod |
| Fälttyp | Homogen |
| Inkluderar | Petriskålselektrod och anslutningskablar. |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |