Läs mer
BTX™ Elektroporationskammare: Petri Pulser Elektrod
Anslutningstyp:
Banankablar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nedsänkningselektrod för vidhäftande celler in situ
- Fungerar i 35 mm petriskålar
- Passar enstaka brunnar på 6-brunnars platta
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Återanvändbar elektroporeringsapplikator för 6-brunnars plattor eller 35 mm petriskål |
| För användning med (applikation) | Transfektion av däggdjursceller, genterapi, protein- eller läkemedelsleverans, växt/jäst |
| För användning med (utrustning) | Gemini X2, ECM 830, ECM 630, ECM 399, ECM 2001+ Generatorer |
| Material | Guldpläterad |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Spänning | 300 V |
| Beskrivning | Petri Pulser |
| Fälttyp | Homogen |
| Längd (engelska) Elektrod | 0,019 tum. |
| Visa mer |