Läs mer
Thermo Scientific™ Elektroporationskyvetter
Produktkod. 10227570 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Gap Förpackningsstorlek
10227570 2 mm Paket med 50
10339270 1 mm Paket med 50
12338212 1 mm Paket med 50
12348212 4 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10227570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5520
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka enkel identifiering och märkning av prover med dessa elektroporeringskyvetter i premiumkvalitet av polykarbonat, som har frostade, färgade lock.
Öka enkelheten för providentifiering och märkning med förstklassig polykarbonat Thermo Scientific™ Elektroporationskyvetter, som har frostade, färgade lock.
  • Finns i 1 mm, 2 mm eller 4 mm gapstorlekar
  • Försteriliserad och individuellt förpackad
  • Kompatibel med alla vanliga elektroporatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Typ Elektroporations-Cuvette
Bredd (metrisk) Gap 2 mm