Läs mer
Thermo Scientific™ Elektroporationskyvetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12348212 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Gap unitSize
12348212 4 mm Paket med 50
12338212 1 mm Paket med 50
10227570 2 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12348212 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 554011
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka enkel identifiering och märkning av prover med dessa elektroporeringskyvetter i premiumkvalitet av polykarbonat, som har frostade, färgade lock.
Öka enkelheten för providentifiering och märkning med förstklassig polykarbonat Thermo Scientific™ Elektroporationskyvetter, som har frostade, färgade lock.
  • Finns i 1 mm, 2 mm eller 4 mm gapstorlekar
  • Försteriliserad och individuellt förpackad
  • Kompatibel med alla vanliga elektroporatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Typ Elektroporationskyvett
Bredd (metrisk) Gap 4 mm