Läs mer
Thermo Scientific™ Elektroporationskyvetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524565 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Bredd (metrisk) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12338212
Brand: Thermo Scientific™ 551011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka enkel identifiering och märkning av prover med dessa elektroporeringskyvetter i premiumkvalitet av polykarbonat, som har frostade, färgade lock.
Öka enkelheten för providentifiering och märkning med förstklassig polykarbonat Thermo Scientific™ Elektroporationskyvetter, som har frostade, färgade lock.
  • Finns i 1 mm, 2 mm eller 4 mm gapstorlekar
  • Försteriliserad och individuellt förpackad
  • Kompatibel med alla vanliga elektroporatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Svarsring
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) Gap 1 mm
Diameter (metrisk) 50 mm