missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Honeywell™ ELECTROSOFT Class 0 Latex Gloves

Produktkod. p-7159509
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12687563

Brand: Honeywell™ 209190709

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Honeywell™ ELECTROSOFT Class 0 Latex Gloves are ideal for electrical work and should be used with leather protectors for mechanical protection.

  • Beige natural latex insulating glove
  • Cut edge
  • Category RC
  • Thickness 1 mm
  • Ergonomic shape and lightly powdered interior make the glove easy to slip on and off
  • Natural latex base offers high dielectric characteristics
  • Thickness ensures good dexterity while offering protection up to 1000 volts
  • To be used with leather protectors for mechanical protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad EN 60903 : 2003, CEI 903 : 2002
Färg Beige
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Liner material Latex
Längd (metrisk) 36 cm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.