Läs mer
Brady™ Elektrostatiskt avledande (ESD) kretskortsetiketter i polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17801589
Mått (LxB):
0,2 x 0,5 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,75 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 1 tum.
0,5 x 1 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
Produktkod. 17801589
Brand: Brady™ 173886
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WorkHorse™ Glansigt vita statiskt avledande kretskortetiketter är idealiska för streckkoder, kretskort och elektronisk utrustningsidentifiering.
  • Uppfyller rekommenderat sortiment för dissipativt ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
  • Uppfyller UL969 märknings- och märkningsstandard; CSA accepterad, RoHS-kompatibel
  • Har ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial
  • Tillverkad av B-473 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Statiskt avledande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +356 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Tjocklek (engelska) 0,0034 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Mått (LxB) 0,2 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) 5.08 mm
Alternativt artikelnummer M6-5-473