Läs mer
Brady™ Elektrostatiskt avledande (ESD) polyesteretiketter för M710 och BMP71
Produktkod. 17808814 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
9,53 x 25,4 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17808814 9,53 x 25,4 mm
1 options
Produktkod. 17808814 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173417
Beräknad leverans: 15-12-2026
Elektrostatiskt avledande (ESD) polyesteretiketter för användning med Brady™ Skrivare M710 och BMP71 .
  • B-473-materialet är ett lågprofilmaterial av polyimid och polyester som har statiska avledningsegenskaper
  • Används främst för kretskort och elektronisk komponentmärkning
  • Vit, blank polyester med ett permanent statiskt avledande lim och foder
  • Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial
  • Brady™ autentiska material fungerar sömlöst med Brady™ skrivare för förbättrad skrivar- och materialkommunikation, sömlös mobilappinteraktion och bättre prestanda och tillförlitlighet
  • Ett band krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Statiskt avledande, Akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +356 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Tjocklek (engelska) 0,0034 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Mått (L x B) 9,53 x 25,4 mm
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-16-473