Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Controller
Produktkod. 11757863
Change view
Spänning:
230 VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11757863 230 VAC Varje
1 options
Produktkod. 11757863 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3620413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42800.00 SEK
    33914.15 SEK / Paket med 1
    Save 8885.85 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Använd SHM-250 Series Digi-Mantle Controller för att värma mantlar med utbytbara patroner.
  • Ställ in hastighet och temperatur på några sekunder med den intuitiva displayen.
  • Välj den styrenhet som uppfyller dina strömförsörjningskrav.
  • Värmepatroner säljs separat.
  • Designad för att ge ett heltäckande svar på uppvärmnings- och omrörningsvätskor i olika kärlformat.
  • Denna produkt är modulär i design, vilket möjliggör fullständig utbytbarhet mellan mantlar (säljs separat) av olika storlekar.
  • Med sin lättlästa/lättmanövrerade, revolutionerande CTC (Capacitance Touch Control) panel, inställning av önskad temperatur och omrörningshastighet tar bara några sekunder.
  • När temperatursonden är monterad styrs uppvärmningen via temperaturåterkopplingskretsen och den aktuella temperaturen visas på regulatorn.
  • Nya torrblock kommer med en inbyggd temperatursensor.
  • Detta gör att den verkliga blocktemperaturen kan ses hela tiden.
  • Vid användning av en sond och torrblock med inbyggd sensor, visas temperaturen som mätt av sonden.
  • Digital styrenhet och motorarrangemang möjliggör noggrann omrörningskontroll med låg hastighet.
  • Enhetlig omrörning tillhandahålls via en motoriserad roterande magnetenhet placerad för att ge maximal magnetisk flödeslänkning för att rotera omrörarstaven i varje reaktionskärl.
Komplett system kräver:
  1. Kontroller
  2. Värmepatron
  3. Tillbehör (valfritt)
Specifikationer
Controllertyp Digital
För användning med Elektrotermiska Digi-Mantlar
Spänning 230 VAC
Visa Tresiffrigt
Hastighet 100 till 2000 r/min
Produkttyp Kontroller
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Temperatur (engelska) Omgivning till 842 °F