Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Värmeelement för EM/EME
Produktkod. 11738412
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11738412 1000 ml Varje
11748412 2000 ml Varje
11768412 5000 ml Varje
11876475 250 ml Varje
11728412 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11738412 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 0301255
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bibby Scientific Elektrotermiskt värmeelement för EM/EME, Kapacitet: 250 ml, för användning med: 14314 EM Serie värmemantlar, Spänning: 230 V, Frekvens: 50/60 Hz
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
För användning med Värmemantlar i EM/EME-serien
Spänning 230 V
Wattal 300w
Produkttyp Värmeelement
Frekvens 50/60 Hz