Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Värmeelement för EM/EME
Beskrivning
Bibby Scientific Elektrotermiskt värmeelement för EM/EME, Kapacitet: 250 ml, för användning med: 14314 EM Serie värmemantlar, Spänning: 230 V, Frekvens: 50/60 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| För användning med | Värmemantlar i EM/EME-serien |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 500w |
| Produkttyp | Värmeelement |
| Frekvens | 50/60 Hz |