Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Värmeelement för EM/EME
Produktkod. 11768412
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11768412
Brand: Bibby Scientific™ 0301285
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bibby Scientific Elektrotermiskt värmeelement för EM/EME, Kapacitet: 250 ml, för användning med: 14314 EM Serie värmemantlar, Spänning: 230 V, Frekvens: 50/60 Hz
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 ml
För användning med Värmemantlar i EM/EME-serien
Spänning 230 V
Wattal 800w
Produkttyp Värmeelement
Frekvens 50/60 Hz