Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Pulverlackerad aluminiumslidtorkbänk
Produktkod. 11748392
Change view
Produkttyp:
Skjut torkbänk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11748392 Skjut torkbänk Varje
1 options
Produktkod. 11748392 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 4857306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8395.00 SEK
    7554.86 SEK / Paket med 1
    Save 840.14 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Hjälper till vid beredningen av objektglas vid provmonteringsstadiet. Bibby Scientific™ Electrothermal™ tar emot upp till 50 objektglas och har möjlighet att torka objektglas i olika orienteringar.
Den bästsäljande Slide Drying Bench hjälper till vid beredningen av objektglas vid provmonteringsstadiet. Det kompletterar både paraffinvaxdispensern och paraffinvaxmonteringsbadet för att tillhandahålla en komplett uppsättning paraffinvaxprovtagningsutrustning för det moderna laboratoriet. Den tar emot upp till 50 objektglas och har möjlighet att torka objektglas i olika riktningar - tvärs över de torkande stödstängerna, vinklade från stängerna eller platt utan stängerna.
  • Kapacitet upp till 50 diabilder
  • Rutschbanorna kan placeras på bänken i olika orienteringar
  • Inbyggd energiregulator som styr temperatur upp till 100 °C
Especificaciones
Produkttyp Skjut torkbänk
Glidkapacitet 50
Material Pulverbelagd aluminium
För användning med (applikation) Torkning av flera objektglas vid provmonteringsstadiet och kompletterar dispensern för elektrotermiskt paraffinvax och monteringsbadet för elektrotermiskt paraffinvax genom att tillhandahålla en idealisk uppsättning provberedningsutrustning för det moderna histologilaboratoriet
Inkluderar UK och EU pluggar
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 100 °C
Djup (metriskt) 180 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Bredd (metrisk) 390 mm
Spänning 230 V
Wattal 150 w
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.