Läs mer
Cole-Parmer™ Integrity 10 Reaction Station, Universal Power
Produktkod. 11788332
Change view
Volym (metrisk):
1 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11788332 1 till 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 11788332 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3663000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534335.00 SEK
    502441.49 SEK / Paket med 1
    Save 31893.51 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Styr temperaturen och omrörningshastigheten individuellt för varje cell med Integrity 10 Reaction Station.
  • Utför 10 oberoende experiment samtidigt vilket sparar tid och pengar
  • Se resultaten av dina experiment i realtid på monitorn
  • Överför enkelt data till en PC via en USB port eller SD-kort
  • Variabla omrörningshastigheter från 350 till 1200 rpm säkerställer homogen provblandning
  • Ställ in provtemperaturen mellan– 30 och °150 C med± 0,5 °C temperaturnoggrannhet
  • Valfritt tillbehör tillgängligt för återflöde och arbete under inerta förhållanden
  • 3 års garanti
  • Ny, förbättrad version av PS20001
Använd reaktionsstationen Integrity 10 för att köra tio oberoende experiment samtidigt. Genom att ställa in temperaturen och omrörningshastigheten individuellt för varje cell kan du bedöma effekten av båda samtidigt, vilket påskyndar undersökande kemi med tio gånger.
Ställ enkelt in dina testparametrar med den användarvänliga pekskärmsmenyn. Intuitiva ikoner minskar risken för kostsamma fel medan förprogrammerade profiler för rutinmätningar sparar tid. Lagra resultat med information som reaktionssammansättning, experimentägare, koncentration och namnet på profilen med datastämpel. Se reaktionens framsteg inom varje cell på den stora monitorn. Den kan också visa snabba resultat grafiskt. Omfattande lagringskapacitet låter dig fånga och granska data. Ladda ner data till en PC via en USB port eller SD-kort. Beställ programvara 36630-92 för mer djupgående analys och utvärdering.
Kontrollera temperaturen för varje cell genom blocket eller genom att använda en temperatursond i varje cells lösning. A± °0,5 C temperaturstabilitet och ett minimalt börvärdesöverskridande på 0,5 °C säkerställer temperaturnoggrannhet. Ställ in ramper mellan °0,1 C/min till °5 C/min för snabb kylning och uppvärmning. Använd kraschfunktionen för ännu snabbare temperaturväxlingar, vilket är idealiskt för kinetiska bestämningar. Individuellt styrd magnetomrörare kan ställas in för hastigheter mellan 350 och 1200 rpm (använd endast 12 x 4,5 mm cylindriska eller 10 x 6 mm ovala omrörarstänger). Beställ reducerande hylsor och provrör för att rymma provvolymer ner till 1 ml.
Reflux/inerteringshuvudet 36630-97 är idealiskt när du behöver köra parallella reaktioner under lång tid, vilket vanligtvis krävs i organisk kemiexperiment. Använd med inerteringslock för att ge inert atmosfär till alla tio cellerna. Den integrerade designen eliminerar behovet av att ansluta individuella gasledningar till varje cell för en säkrare och effektivare lösning.
Observera: Från och med maj 2022 har den elektrotermiska reaktionsstationens modellnummer PS20001 nu bytt namn Cole-Parmer Integritet 10. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 25 ml
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
För användning med (utrustning) 10 x 25 ml rör
Inkluderar 10-läges torrblockvärmare
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Produkttyp Reaktionsstation
Spänning 230 V
Garanti 3 år