Läs mer
Cole-Parmer™ Omni Serie Reflux/Inert Head
Produktkod. 11816742
Change view
För användning med (utrustning):
För OS1025 STEM Omni Reaktionsstation, kompatibel med Integrity 10, RS-200 och RS-250-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11816742 För OS1025 STEM Omni Reaktionsstation, kompatibel med Integrity 10, RS-200 och RS-250-serien Varje
1 options
Produktkod. 11816742 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3663072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25260.00 SEK
    20013.37 SEK / Paket med 1
    Save 5246.63 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tillbehör reflux/inerteringshuvud för användning med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250, och OS1025 serie reaktionsstationer.
  • Tillbehör för reaktionsstationer
  • Ett års garanti
  • Mått (Dia. x L): 10 x 25 mm
  • 10 positioner
Specifikationer
Produkttyp Refluxhuvud
För användning med (utrustning) För OS1025 STEM Omni Reaktionsstation, kompatibel med Integrity 10, RS-200 och RS-250-serien