Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Reservvärmeelement
Produktkod. p-8011172
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11758422
Brand: Bibby Scientific™ 1008642
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
För användning med EMEA3/6/0100
Spänning 230 V
Wattal 60w
Produkttyp Reservvärmeelement
Frekvens 50 Hz