missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Eledoisin Related Peptide

Produktkod. 16479518
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479518 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1186

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Eledoisin Related Peptide is a Substance P analog that excites neurons and triggers behavioral responses. Eledoisin Related Peptide is also a tachykinin receptor ligand.

Specifikationer

CAS 2990-43-4
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 706.94 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Eledoisin-Related Peptide∣ Eledoisin RP
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.