Läs mer
MedChemExpress Eledoisin Related Peptide
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2990-43-4 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 706.94 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Eledoisin-Related Peptide∣ Eledoisin RP |