Läs mer
MedChemExpress Eledoisin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.73% |
| CAS | 69-25-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1188.4 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 18.15 mg/mL (15.27 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | Eledone peptide |