Läs mer
Skytec Elements™ Elements EMG133 Säkerhetshandskar
Produktkod. 30274568
Change view
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274568 Small
30274503 Medium
30274605 Large
30274644 X-Large
30274639 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274568 Leverantör Skytec Elements™ Leverantörsnummer EMG00133BD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mycket mjuk, stretchbar och bekväm allmän hanteringshandske. Idealiskt för precisa operationer som kräver utmärkt fingerfärdighet i torra eller feta förhållanden.
  • Multi-Purpose Polyester / Polyurethane Palm Coated Glove
  • Durable polyurethane palm coating resists rips and abrasion
  • Excellent grip in dry handling conditions
  • Breathable liner keeps hand cool and helps to reduce perspiration
  • Lint free
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Konstruktion Seamless Knit
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Black
Exteriör finish Partially Textured
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Polyester
Produkttyp Work Glove
Storlek Small
Liner material Polyester
Längd (metrisk) 250 mm